V800247
Mangan(II)-chlorid
AR, ≥99%
Synonym(e):
Mangandichlorid, Sacchit
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
AR
Produktlinie
Vetec™
Assay
≥99%
Form
crystalline powder
pH-Wert
5.0-6.0 (5%)
mp (Schmelzpunkt)
652 °C (lit.)
Dichte
2.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Anionenspuren
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Kationenspuren
Ba: ≤0.01%
Ca: ≤0.03%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
Na: ≤0.05%
Ni: ≤0.002%
Zn: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
SMILES String
Cl[Mn]Cl
InChI
1S/2ClH.Mn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChIKey
GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Zielorgane
Brain
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable