Fortfahren mit
48795
Mangan(II)-chlorid 0,1 mol/l -Lösung
Synonym(e):
Mangan(II)-chlorid -Lösung, Additiv Screening-Lösung 26/Kit-Nr. 78374
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 74.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
MnCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
125.84
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
CHF 74.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
density
1.01 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[Mn]Cl
InChI
1S/2ClH.Mn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L
Application
Manganese(II) chloride 0.1 M solution has been used:
  • as a component of reprogramming media for culturing mouse neonatal tail-tip fibroblasts
  • in the mutagenesis of WT clone by error-prone polymerase chain reaction (PCR)
  • as a standard in isothermal titration calorimetry and differential scanning calorimetry
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
4509956322639059
description
-
description
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
description
-
description
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
density
1.01 g/mL at 20 °C
density
2.98 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
1.01 g/mL at 20 °C
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)