Wichtige Dokumente
V800155
Diethylether
≥99.5%, Laboratory Reagent grade, contains 5 ppm BHT as stabilizer, Vetec™
Synonym(e):
Ether, Ethylether
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Diethylether, LR, contains 5 ppm BHT as stabilizer, ≥99.5%
Qualität
LR
Dampfdichte
2.6 (vs air)
Produktlinie
Vetec™
Assay
≥99.5%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
320 °F
Enthält
5 ppm BHT as stabilizer
Expl.-Gr.
36.5 %
dilution
(for analytical testing)
Brechungsindex
n20/D 1.3530 (lit.)
bp
34.6 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−116 °C (lit.)
Dichte
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-40.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-40 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?