Wichtige Dokumente
V800129
Kupfer(II)-chlorid
LR, ≥98%
Synonym(e):
Kupfer(II)-chlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
LR
Produktlinie
Vetec™
Assay
≥98%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
620 °C (lit.)
Dichte
3.386 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cl[Cu]Cl
InChI
1S/2ClH.Cu/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChIKey
ORTQZVOHEJQUHG-UHFFFAOYSA-L
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)