Wichtige Dokumente
V000188
Petrolether
bp 30-60 °C
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2.5 (vs air)
Dampfdruck
25.8 psi ( 55 °C)
7.99 psi ( 20 °C)
Selbstzündungstemp.
475 °F
Expl.-Gr.
8 %
Brechungsindex
n20/D 1.363 (lit.)
bp
30-60 °C (lit.)
30-60 °C
Dichte
0.64 g/mL at 25 °C (lit.)
InChI
1S/C7H7.BrH.Mg/c1-7-5-3-2-4-6-7;;/h3-6H,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
ZRJNGFJIBZKXTP-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-56.2 °F
Flammpunkt (°C)
-49 °C