Wichtige Dokumente
I10011
2-Propanol
≥99.8%, suitable for HPLC, Vetec™
Synonym(e):
sec-Propylalkohol, IPA, Isopropanol, Isopropylalkohol
About This Item
44 mmHg ( 25 °C)
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
2-Propanol, suitable for HPLC, ≥99.8%
Dampfdichte
2.1 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Produktlinie
Vetec™
Assay
≥99.8%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
750 °F
Expl.-Gr.
2.0-12.7 %, 93 °C
Methode(n)
HPLC: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.377 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−89.5 °C (lit.)
Dichte
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChIKey
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
53.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
12.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?