1724827
USP
Zoledronsäure
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Zoledronsäure Monohydrat, P,P-[1-Hydroxy-2-(1H-imidazol-1-yl)-ethyliden]-bisphosphonsäure Monohydrat, Zoledronat Monohydrat, [1-Hydroxy-2-(1H-imidazol-1-yl)ethan-1,1-diyl]bis(phosphonsäure) Monohydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
zoledronic acid
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
O.OC(Cn1ccnc1)(P(O)(O)=O)P(O)(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O7P2.H2O/c8-5(15(9,10)11,16(12,13)14)3-7-2-1-6-4-7;/h1-2,4,8H,3H2,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14);1H2
InChIKey
FUXFIVRTGHOMSO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable