Fortfahren mit
T4580
Tiludronate disodium salt hydrate
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
Skelid, Tiludronic acid disodium, [[(4-Chlorophenyl)thio]methylene]bisphosphonic acid disodium salt hydrate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 80.30
CHF 68.25
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 303.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H7ClNa2O6P2S · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
362.57 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
CHF 68.25
ListenpreisCHF 80.30Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to off-white
solubility
H2O: >10 mg/mL, clear
originator
Sanofi Aventis
SMILES string
O.[Na+].[Na+].OP([O-])(=O)C(Sc1ccc(Cl)cc1)P(O)([O-])=O
InChI
1S/C7H9ClO6P2S.2Na.H2O/c8-5-1-3-6(4-2-5)17-7(15(9,10)11)16(12,13)14;;;/h1-4,7H,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI key
SZVJRJRMQCKFON-UHFFFAOYSA-L
Biochem/physiol Actions
Tiludronate is a bisphosphonate bone resorption inhibitor. Tiludronate inhibits protein-tyrosine-phosphatase, leading to detachment of osteoclasts from the bone surface. It also inhibits the osteoclastic proton pump and is used to treat Paget′s disease.
Features and Benefits
This compound was developed by Sanofi Aventis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Preparation Note
Tiludronate disodium salt hydrate is soluble in DMSO at a concentration that is greater than or equal to 10 mg/ml.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
S1825N183A9232
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
lyophilized powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
H2O: >10 mg/mL, clear
solubility
H2O: ≥10 mg/mL
solubility
H2O: >10 mg/mL
solubility
H2O: >10 mg/mL
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
protect from light, desiccated
originator
Sanofi Aventis
originator
-
originator
-
originator
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)