1708762
USP
Valsartan
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
N-(1-Oxopentyl)-N-[[2′-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]-methyl]-L-valin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
valsartan
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CCCCC(=O)N(Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2-c3nnn[nH]3)[C@@H](C(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C24H29N5O3/c1-4-5-10-21(30)29(22(16(2)3)24(31)32)15-17-11-13-18(14-12-17)19-8-6-7-9-20(19)23-25-27-28-26-23/h6-9,11-14,16,22H,4-5,10,15H2,1-3H3,(H,31,32)(H,25,26,27,28)/t22-/m0/s1
InChIKey
ACWBQPMHZXGDFX-QFIPXVFZSA-N
Angaben zum Gen
human ... AGTR1(185)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Valsartan Tablets
- Amlodipine and Valsartan Tablets
- Valsartan and Hydrochlorothiazide Tablets
- Amlodipine, Valsartan, and Hydrochlorothiazide Tablets
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable