Merck
Y0001132
Valsartan
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
N-(1-Oxopentyl)-N-[[2′-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]-methyl]-L-valin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H29N5O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
435.52
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
valsartan
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CCCCC(=O)N(Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2-c3nnn[nH]3)[C@@H](C(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C24H29N5O3/c1-4-5-10-21(30)29(22(16(2)3)24(31)32)15-17-11-13-18(14-12-17)19-8-6-7-9-20(19)23-25-27-28-26-23/h6-9,11-14,16,22H,4-5,10,15H2,1-3H3,(H,31,32)(H,25,26,27,28)/t22-/m0/s1
InChIKey
ACWBQPMHZXGDFX-QFIPXVFZSA-N
Angaben zum Gen
human ... AGTR1(185)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Valsartan EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Qiuping Ma et al.
International journal of pharmaceutics, 441(1-2), 75-81 (2012-12-26)
The central purpose of this study was to evaluate the impact of drug particle size and crystalline state on valsartan (VAL) formulations in order to improve its dissolution and bioavailability. VAL microsuspension (mean size 22 μm) and nanosuspension (30-80nm) were
Moko Zeniya et al.
Hypertension (Dallas, Tex. : 1979), 62(5), 872-878 (2013-09-11)
Na-K-Cl cotransporter isoform 1 (NKCC1) is involved in the regulation of vascular smooth muscle cell contraction. Recently, the with-no-lysine kinase (WNK)-STE20/SPS1-related proline/alanine-rich kinase (SPAK)-NKCC1 phosphorylation cascade in vascular smooth muscle cells was found to be important in the regulation of
Teun van der Bom et al.
Circulation, 127(3), 322-330 (2012-12-19)
The role of angiotensin II receptor blockers in patients with a systemic right ventricle has not been elucidated. We conducted a multicenter, double-blind, parallel, randomized controlled trial of angiotensin II receptor blocker valsartan 160 mg twice daily compared with placebo
Arjan J Kwakernaak et al.
Atherosclerosis, 226(2), 459-465 (2012-12-25)
LDL-receptor deficiency may provide a mechanism which contributes to atherogenic lipoprotein abnormalities in experimental nephrosis and in humans with glomerular proteinuria. The proprotein convertase subtilisin-kexin type 9 (PCSK9) pathway plays a key role in lipoprotein metabolism by promoting LDL-receptor degradation.
Adriaan A Voors et al.
Expert opinion on investigational drugs, 22(8), 1041-1047 (2013-05-15)
Heart failure remains a syndrome with a very high mortality rate and a poor quality of life. For patients with heart failure and a preserved ejection fraction (HFpEF), no drugs have shown to improve mortality and morbidity, and therefore novel