Wichtige Dokumente
1676000
USP
Triamcinolon
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
9α-Fluor-11β,16α,17,21-tetrahydroxypregna-1,4-dien-3,20-dion, 9α-Fluoro-11β,16α,17,21-tetrahydroxy-1,4-pregnadien-3,20-dion, Fluoxyprednisolon
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
triamcinolone
Hersteller/Markenname
USP
mp (Schmelzpunkt)
262-263 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H][C@@]12C[C@@H](O)[C@](O)(C(=O)CO)[C@@]1(C)C[C@H](O)[C@@]3(F)[C@@]2([H])CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C
InChI
1S/C21H27FO6/c1-18-6-5-12(24)7-11(18)3-4-13-14-8-15(25)21(28,17(27)10-23)19(14,2)9-16(26)20(13,18)22/h5-7,13-16,23,25-26,28H,3-4,8-10H2,1-2H3/t13-,14-,15+,16-,18-,19-,20-,21-/m0/s1
InChIKey
GFNANZIMVAIWHM-OBYCQNJPSA-N
Angaben zum Gen
human ... NR3C1(2908)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)