Merck
1672304
USP
Torsemid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
N-{[(1-Methylethyl)-amino]-carbonyl}-4-[(3-methylphenyl)-amino]-3-pyridinsulfonamid, Demadex
Größe auswählen
200 MG
CHF 391.00
CHF 391.00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
200 MG
CHF 391.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H20N4O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
348.42
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
CHF 391.00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
torsemide
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CC(C)NC(=O)NS(=O)(=O)c1cnccc1Nc2cccc(C)c2
InChI
1S/C16H20N4O3S/c1-11(2)18-16(21)20-24(22,23)15-10-17-8-7-14(15)19-13-6-4-5-12(3)9-13/h4-11H,1-3H3,(H,17,19)(H2,18,20,21)
InChIKey
NGBFQHCMQULJNZ-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... SLC12A1(6557)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird wie geliefert angeboten und wie von der herausgebenden Arzneibuch-Kommission spezifiziert bereitgestellt. Alle zur Unterstützung dieses Produkts angegebenen Informationen wie Sicherheitsdatenblätter (SDB) und Produktinformationsblätter wurden unter der Amtsbefugnis der herausgebenden Arzneibuch-Kommission entwickelt und ausgestellt.Weitere Informationen und Antworten auf eventuelle Fragen finden Sie auf der Webseite der herausgebenden Arzneibuch-Kommission.
Anwendung
Der USP-Referenzstandard Torsemid ist zur Verwendung in spezifizierten Qualitätsprüfungen und Assays vorgesehen, wie in den USP-Kompendien festgelegt.
Auch zur Verwendung mit USP-Monografien wie:
  • Torsemid-Tabletten
  • Torsemid Compounded Oral Suspension
Biochem./physiol. Wirkung
Torsemide ist ein Schleifendiuretikum der Pyridin-Sulfonylharnstoff-Klasse mit antialdosteronergischen Eigenschaften und ein Inhibitor des Na+/K+/2Cl- -Trägersystems
Torsemide ist ein Schleifendiuretikum und ein Inhibitor des Na+/K+/2Cl- -Trägersystems.
Hinweis zur Analyse
Diese Produkte sind ausschließlich zur Verwendung in Tests und Assays vorgesehen. Sie sind nicht für die Verabreichung an Menschen oder Tiere bestimmt und dürfen nicht zur Diagnose, Behandlung oder Heilung von Krankheiten irgendwelcher Art verwendet werden.  ​
Sonstige Hinweise
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
J S Blose et al.
The Annals of pharmacotherapy, 29(4), 396-402 (1995-04-01)
To review the clinical pharmacology of torsemide and to compare it with currently available loop diuretics, particularly furosemide. An English-language MEDLINE search, 1985 to October 1994, was used to identify pertinent literature, including review articles. Data from scientific literature were
S F Fowler et al.
American journal of health-system pharmacy : AJHP : official journal of the American Society of Health-System Pharmacists, 52(16), 1771-1780 (1995-08-15)
The pharmacology, pharmacokinetics, clinical efficacy, adverse effects, and dosage and administration of torsemide are reviewed. Torsemide belongs to the pyridine-sulfonylurea class of loop diuretics. Its primary site of activity is the thick ascending limb of the loop of Henle, where
James J DiNicolantonio
Future cardiology, 8(5), 707-728 (2012-09-28)
Furosemide is the most widely prescribed loop diuretic in the setting of systolic heart failure (HF), yet torsemide has been shown to have less inter- and intra-individual variation in bioavailability and a longer duration of action compared with furosemide. Thus
Loop diuretics: comparison of torsemide, furosemide, and bumetanide.
B P Chen
Connecticut medicine, 60(6), 343-345 (1996-06-01)