Merck
1.09195
Millipore
Lochdeckel für den MAS 100 NT (300 x 0,6 mm)
300 hole x 0.6mm, Aluminium, Suitable for MAS-100 NT®/ MAS-100 VF®
Synonym(e):
Lochdeckel, Sammelkopf, Siebkopf
About This Item
UNSPSC-Code:
41103403
NACRES:
NA.74
Materialien
aluminum lid
Agentur
non-compendial
Produktlinie
MAS-100®
Leistungsmerkmale
no. of holes 300 autoclavable
Verpackung
pkg of 1 unit
Parameter
20 m/s impaction speed (at flow rate of 100 L/min)
Lochdurchm.
0.6 mm
Anwendung(en)
air monitoring
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
Kompatibilität
for use with 90mm Petri Dishes
for use with MAS-100 NT®
for use with MAS-100 VF®
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
Der perforierte Deckel für das MAS-100 NT® System (300 x 0,6 mm) ist aus eloxiertem Aluminium gefertigt und kann mit den tragbaren MAS-100 NT® und MAS-100 VF® Luftkeimsammlern verwendet werden. Das Sieb des perforierten Deckels ist das Kernstück des Luftkeimsammlers. Durchmesser und Länge jedes Lochs müssen identisch sein, um die angesaugte Luft korrekt zu beschleunigen. Die 3-mm-Dicke des perforierten Siebs gewährleistet einen gut definierten Luftstrom für die Impaktion. Die Impaktionsgeschwindigkeit bestimmt die physikalische Effizienz der Probenahme. Der Cutoff-Wert D50 (die Partikelgröße, bei der 50 % der Partikel infolge ihrer Trägheit auf dem Agar abgeschieden werden und 50 % mit dem Luftstrom ausgestoßen werden) muss zwischen Löchern und zwischen Deckeln identisch sein. Deshalb werden die Siebe einer intensiven Qualitätskontrolle unterzogen. Das Siebmuster mit 300 Löchern von 0,6 mm Durchmesser erzielt eine Impaktionsgeschwindigkeit von ca. 20 m/s bei einer Fließrate von 100 L/min. Diese Impaktionsgeschwindigkeit ermöglicht eine hohe physikalische Effizienz, d.h. eine Effizienz der Probenahme von über 50 % kleiner Partikel mit einer Größe von weniger als 1,1 μm (berechneter D50-Wert; in Validierungsstudien < 0,8 μm), wobei die Lebensfähigkeit der Mikroorganismen bei Abscheidung auf die Agaroberfläche erhalten bleibt (biologische Effizienz).
Die Validierung der physikalischen und biologischen Effizienz wurde für jedes einzelne MAS-Luftkeimsammlermodell unabhängig durchgeführt. Der perforierte Deckel kann autoklaviert und mit jedem Desinfektionsmittel, das mit eloxiertem Aluminium verträglich ist, desinfiziert werden, um falsch-positive Ergebnisse in hochwertigen Reinräumen zu vermeiden. Die Effizienz der Probenahme eines Geräts muss unabhängig vom verwendeten Deckel gleich bleiben. Unsere perforierten Deckel können am MAS-Luftkeimsammler gegen mehrere Deckel mit identischem Siebmuster ausgetauscht werden, ohne dass eine Neukalibrierung erforderlich ist.
Anwendung
Der perforierte Deckel mit 300 Sieblöchern von 0,6 mm Durchmesser wird für die mikrobielle Überwachung der Raumluft mittels tragbarer MAS-100® Luftkeimsammler in kontrollierten Bereichen wie ISO-5-Reinräumen verwendet. Luftkeimsammler werden häufig in der Pharma- und Kosmetikindustrie sowie in Lebensmittel-, Getränke- und Umweltanwendungen eingesetzt.
Rechtliche Hinweise
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 NT is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 VF is a registered trademark of MBV AG
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13