Merck
1621008
USP
Stearinsäure
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
1-Heptadecancarbonsäure, C18: 0, Cetylessigsäure, NSC 25956, NSC 261168, Octadecansäure
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)16COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
284.48
Beilstein:
608585
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
Dampfdruck
1 mmHg ( 173.7 °C)
API-Familie
stearic acid
Hersteller/Markenname
USP
bp
361 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
67-72 °C (lit.)
Löslichkeit
acetone: soluble
benzene: freely soluble
chloroform: freely soluble
ethanol: soluble
ether: freely soluble
propylene glycol: soluble
water: practically insoluble
Dichte
0.845 g/cm3
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)
InChIKey
QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird wie geliefert und von der ausstellenden Arzneibuch-Kommission spezifiziert bereitgestellt. Alle zur Unterstützung dieses Produkts angegebenen Informationen wie Sicherheitsdatenblätter (SDB) und Produktinformationsblätter wurden unter der Amtsbefugnis der herausgebenden Arzneibuch-Kommission entwickelt und ausgestellt. Weitere Informationen und Antworten auf eventuelle Fragen finden Sie auf der Website der herausgebenden Arzneibuch-Kommission.
Anwendung
Stearic acid USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Palmitic Acid
  • Calcium Stearate
  • Sodium Stearate
  • Aluminum Monostearate
  • Glycerin Suppositories
  • Magnesium Stearate
Hinweis zur Analyse
Diese Produkte sind ausschließlich zur Verwendung in Tests und Assays vorgesehen. Sie sind nicht für die Verabreichung an Menschen oder Tiere bestimmt und dürfen nicht zur Diagnose, Behandlung oder Heilung von Krankheiten irgendwelcher Art verwendet werden.​
Sonstige Hinweise
Ggf. sind Verkaufsbeschränkungen zu beachten.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Aluminum Monostearate
United States Pharmacopeia, 44(4), 5612-5612 (2019)
Sodium Stearate
United States Pharmacopeia, 39(3), 6024-6024 (2023)
Palmitic Acid
United States Pharmacopeia, 42(3), 5918-5918 (2019)
Stearic acid
United States Pharmacopeia, 34(5), 3146-3146 (2020)
S M Grundy
The American journal of clinical nutrition, 60(6 Suppl), 986S-990S (1994-12-01)
Stearic acid is a long-chain saturated fatty acid. However, in contrast with other saturated fatty acids, stearic acid apparently does not raise serum cholesterol concentrations. Studies carried out three decades ago provided strong suggestive evidence that this was the case.