Wichtige Dokumente
8.00673
Sigma-Aldrich
Stearinsäure
for synthesis
Synonym(e):
Stearinsäure
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)16COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
284.48
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
200-313-4
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (GC)
Form
solid
Selbstzündungstemp.
395 °C
Wirksamkeit
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
370 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
68-70 °C
Übergangstemp.
flash point 196 °C
Löslichkeit
water: insoluble at 20 °C
Schüttdichte
400‑500 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[O-]C(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC.[H+]
InChI
1S/C18H36O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h2-17H2,1H3,(H,19,20)
InChIKey
QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • Green Strong Cornstalk Rind-Based Cellulose-PVA Aerogel for Oil Adsorption and Thermal Insulation: In dieser Studie wird ein neuartiges Aerogel vorgestellt, das Stearinsäure enthält, um die Öladsorption und die Wärmedämmeigenschaften zu verbessern (X Yi et al., 2024).
  • Preparation and characterization of self-aggregating micelles from stearic acid-modified burdock root polysaccharide: Konzentriert sich auf die Entwicklung von Mizellen unter Verwendung von Stearinsäure und untersucht deren Potenzial in der Lebensmittelwissenschaft und -technologie (C Zhang et al., 2024).
  • A prototype system for the removal of 137Cs from liquid radioactive waste using reverse osmosis membrane: Erörtert die Verwendung einer mit Stearinsäure modifizierten Membran zur Verbesserung der Behandlung radioaktiver Abfälle (M Shaltout et al., 2024).
  • Compatibility study of mirtazapine with several excipients used in pharmaceutical dosage forms employing thermal and non-thermal methods: Untersucht Wechselwirkungen zwischen Stearinsäure und pharmazeutischen Hilfsstoffen und weist auf mögliche Probleme bei der Arzneimittelformulierung hin (D Circioban et al., 2024).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 97,0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 68 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 70 °C
Identität (IR): entspricht
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
392.0 °F - Cleveland open cup
Flammpunkt (°C)
200 °C - Cleveland open cup