Wichtige Dokumente
1570508
USP
Propanthelinbromid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
N,N-Diisopropyl-N-methyl-N-[2-(9H-xanthen-9-carbonyloxy)-ethyl]-ammoniumbromid
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
propantheline
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Br-].CC(C)[N+](C)(CCOC(=O)C1c2ccccc2Oc3ccccc13)C(C)C
InChI
1S/C23H30NO3.BrH/c1-16(2)24(5,17(3)4)14-15-26-23(25)22-18-10-6-8-12-20(18)27-21-13-9-7-11-19(21)22;/h6-13,16-17,22H,14-15H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
XLBIBBZXLMYSFF-UHFFFAOYSA-M
Angaben zum Gen
human ... CHRM1(1128) , CHRM2(1129) , CHRM3(1131)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)