Wichtige Dokumente
1570428
USP
2-Propanol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
sec-Propylalkohol, IPA, Isopropanol, Isopropylalkohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Dampfdichte
2.1 (vs air)
Dampfdruck
33 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 25 °C)
Selbstzündungstemp.
750 °F
Expl.-Gr.
2.0-12.7 %, 93 °C
Verpackung
ampule of 3 × 1.2 mL
Hersteller/Markenname
USP
Brechungsindex
n20/D 1.377 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−89.5 °C (lit.)
Dichte
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CC(C)O
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3
InChIKey
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Er wird auch zum Herstellen von Standard-Stammlösungen und Systemeignungslösungen für die Verunreinigungsanalyse gemäß den nachstehenden Monografien des Arzneibuchs der Vereinigten Staaten von Amerika (USP) eingesetzt:
- Hexylenglykol
- Pektin
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
53.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
12.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)