Wichtige Dokumente
1556507
USP
Prednisolonhemisuccinat
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Prednisolon-21-hemisuccinat, Δ1-Hydrocortison-21-hemisuccinat, (11β)-11,17-Dihydroxy-21-[3,3-dimethyl-1-oxobutyl)-oxy]-pregna-1,4-dien-3,20-dion, 1,4-Pregnadien-11β,17,21-triol-3,20-dion-21-hemisuccinat, 11β,17α,21-Trihydroxy-1,4-pregnadien-3,20-dion-21-hemisuccinat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
prednisolone
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)COC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C25H32O8/c1-23-9-7-15(26)11-14(23)3-4-16-17-8-10-25(32,24(17,2)12-18(27)22(16)23)19(28)13-33-21(31)6-5-20(29)30/h7,9,11,16-18,22,27,32H,3-6,8,10,12-13H2,1-2H3,(H,29,30)/t16-,17-,18-,22+,23-,24-,25-/m0/s1
InChIKey
APGDTXUMTIZLCJ-CGVGKPPMSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)