Wichtige Dokumente
BP1140
Prednisolon-Acetat
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
Prednisolon 21-Acetat, 1,4-Pregnadien-11β,17a,21-triol-3,20-dion-21-acetat, 11β,17α,21-Trihydroxy-1,4-pregnadien-3,20-dion-21-acetat, 21-Acetoxy-1,4-pregnadien-11β,17α-diol-3,20-dion
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
prednisolone
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)C=C[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)COC(C)=O
InChI
1S/C23H30O6/c1-13(24)29-12-19(27)23(28)9-7-17-16-5-4-14-10-15(25)6-8-21(14,2)20(16)18(26)11-22(17,23)3/h6,8,10,16-18,20,26,28H,4-5,7,9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21-,22-,23-/m0/s1
InChIKey
LRJOMUJRLNCICJ-JZYPGELDSA-N
Angaben zum Gen
human ... NR3C1(2908)
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)