1547302
USP
Polyoxyl-10-oleylether
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Polyethylenglykol-oleylether, Polyoxyethylen (10)-oleylether
About This Item
Empfohlene Produkte
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
InChI
1S/C20H40O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-20-18-21/h9-10,21H,2-8,11-20H2,1H3/b10-9-
InChIKey
KWVPFECTOKLOBL-KTKRTIGZSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>464.0 °F - Equilibrium method
Flammpunkt (°C)
> 240 °C - Equilibrium method