1544428
USP
Pirocton-verwandte Verbindung B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
4-Methyl-6-(2,4,4-trimethylpentyl)-2H-pyran-2-on
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
piroctone
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C14H22O2/c1-10-6-12(16-13(15)8-10)7-11(2)9-14(3,4)5/h6,8,11H,7,9H2,1-5H3
InChIKey
LMCDKONPVQNISE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3