Fortfahren mit
1585017
USP
Pyrazinamid-verwandte Verbindung A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Pyrazincarbonsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H4N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
124.10
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
112305
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
pyrazinamide
packaging
pkg of 25 mg
manufacturer/tradename
USP
mp
222-225 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)c1cnccn1
InChI
1S/C5H4N2O2/c8-5(9)4-3-6-1-2-7-4/h1-3H,(H,8,9)
InChI key
NIPZZXUFJPQHNH-UHFFFAOYSA-N
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Pyrazinamide Related Compound A USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Pyrazinamide
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
154451915240121605023
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
packaging
pkg of 25 mg
packaging
pkg of 50 mg
packaging
pkg of 30 mg
packaging
pkg of 30 mg
mp
222-225 °C (dec.) (lit.)
mp
54-58 °C (lit.)
mp
-
mp
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)