1514008
USP
Phenacetin-Schmelzpunktstandard
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Phenacetin, 1-Acetamino-4-ethoxy-benzol, 4′-Ethoxyacetanilid, N-(4-Ethoxyphenyl)-acetamid, p-Acetophenetidid, Acetophenetidin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
phenacetin
Hersteller/Markenname
USP
mp (Schmelzpunkt)
133-136 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CCOc1ccc(NC(C)=O)cc1
InChI
1S/C10H13NO2/c1-3-13-10-6-4-9(5-7-10)11-8(2)12/h4-7H,3H2,1-2H3,(H,11,12)
InChIKey
CPJSUEIXXCENMM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable