Wichtige Dokumente
1085003
USP
Koffein
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
1,3,7-Trimethylxanthin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
pentoxifylline, caffeine, dimenhydrinate
Hersteller/Markenname
USP
mp (Schmelzpunkt)
234-236.5 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
InChIKey
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... ADORA1(134) , ADORA2A(135) , ADORA2B(136) , ADORA3(140)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Caffeine Citrate Injection
- Caffeine Citrate Oral Solution
- Acetaminophen and Caffeine Tablets
- Ergotamine Tartrate and Caffeine Tablets
- Butalbital, Aspirin, and Caffeine Capsules
- Ergotamine Tartrate and Caffeine Suppositories
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)