Wichtige Dokumente
1493000
USP
Pamoasäure
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
1,1′-Methylen-bis-(2-hydroxy-3-naphthoesäure), 4,4′-Methylen-bis-(3-hydroxy-2-naphthoesäure), Embonsäure
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
cycloguanil, oxantel
Hersteller/Markenname
USP
mp (Schmelzpunkt)
≥300 °C (dec.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
OC(=O)c1cc2ccccc2c(Cc3c(O)c(cc4ccccc34)C(O)=O)c1O
InChI
1S/C23H16O6/c24-20-16(14-7-3-1-5-12(14)9-18(20)22(26)27)11-17-15-8-4-2-6-13(15)10-19(21(17)25)23(28)29/h1-10,24-25H,11H2,(H,26,27)(H,28,29)
InChIKey
WLJNZVDCPSBLRP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also, for use with USP monograph such as Pyrantel Pamoate.
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)