Fortfahren mit
P5022
Pamosäure Dinatriumsalz
Synonym(e):
4,4′-Methylenbis-(3-hydroxy-2-naphthoesäure) Dinatriumsalz, Embonsäure Dinatriumsalz, Natriumpamoat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 92.70
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C23H14O6Na2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
432.33
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
229-653-1
MDL number:
Form:
powder
CHF 92.70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
SMILES string
[Na].OC(=O)c1cc2ccccc2c(Cc3c(O)c(cc4ccccc34)C(O)=O)c1O
InChI
1S/C23H16O6.Na.H/c24-20-16(14-7-3-1-5-12(14)9-18(20)22(26)27)11-17-15-8-4-2-6-13(15)10-19(21(17)25)23(28)29;;/h1-10,24-25H,11H2,(H,26,27)(H,28,29);;
InChI key
ZRZSXMUASGHHKP-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
45150166821493000
Pamoasäure United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1493000
Pamoasäure
form
powder
form
-
form
-
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)