1584003
USP
Pyrantelpamoat
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
1-Methyl-2-(2-[2-thienyl]-ethenyl)-1,4,5,6-tetrahydropyrimidin Verbindung mit 4,4′-Methylenbis-(3-hydroxy-2-naphthoesäure), Pyrantel-embonat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
pyrantel
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN1CCCN=C1\C=C\c2cccs2.OC(=O)c3cc4ccccc4c(Cc5c(O)c(cc6ccccc56)C(O)=O)c3O
InChI
1S/C23H16O6.C11H14N2S/c24-20-16(14-7-3-1-5-12(14)9-18(20)22(26)27)11-17-15-8-4-2-6-13(15)10-19(21(17)25)23(28)29;1-13-8-3-7-12-11(13)6-5-10-4-2-9-14-10/h1-10,24-25H,11H2,(H,26,27)(H,28,29);2,4-6,9H,3,7-8H2,1H3/b;6-5+
InChIKey
AQXXZDYPVDOQEE-MXDQRGINSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Ivermectin and Pyrantel Pamoate Tablets
- Pyrantel Pamoate
- Pyrantel Pamoate Oral Suspension
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable