1457899
USP
Nebivolol-verwandte Verbindung E
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
1-(Chroman-2-yl)-2-{[2-(6-fluorchroman-2-yl)-2-hydroxyethyl]-amino}-ethanol -hydrochlorid
Empfohlene Produkte
API-Familie
nebivolol
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
pharmaceutical
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)