1724521
USP
Zidovudin-verwandte Verbindung B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
3′-Chlor-3′-deoxythymidin
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
zidovudine
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[C@@H]1[C@H](O[C@H](C1)[n]2[c]([nH][c](c(c2)C)=O)=O)CO
InChI
1S/C10H13ClN2O4/c1-5-3-13(10(16)12-9(5)15)8-2-6(11)7(4-14)17-8/h3,6-8,14H,2,4H2,1H3,(H,12,15,16)/t6-,7+,8+/m0/s1
InChIKey
KQVJDKGDGLWBQT-XLPZGREQSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Zidovudine
- Zidovudine Oral Solution
- Zidovudine Tablets
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)