1370611
USP
Lovastatin-verwandte Verbindung A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Dihydrolovastatin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
lovastatin
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C24H38O5/c1-5-15(3)24(27)29-21-11-14(2)10-17-7-6-16(4)20(23(17)21)9-8-19-12-18(25)13-22(26)28-19/h6-7,14-21,23,25H,5,8-13H2,1-4H3/t14-,15-,16-,17-,18+,19+,20-,21-,23+/m0/s1
InChIKey
IFIFFBWHLKGTMO-LDIGTXGYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable