AP193P
Donkey Anti-Guinea Pig IgG Antibody, HRP conjugate, Species Adsorbed
1 mg/mL (Reconstituted), Chemicon®
Größe auswählen
CHF 231.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 231.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
donkey
Qualitätsniveau
Konjugat
peroxidase conjugate
Antikörperform
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Speziesreaktivität
guinea pig
Hersteller/Markenname
Chemicon®
Konzentration
1 mg/mL (Reconstituted)
Methode(n)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Anwendung
Immunohistochemistry: 1:500-1:5,000.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Physikalische Form
RECONSTITUTION:
Reconstitute with sterile distilled water to match the volume indicated on the vial label. Centrifuge product if it is not completely clear after standing for 1-2 hours at room temperature.
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable