Merck
Y0001136
Lovastatin für die Peakidentifizierung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Lovastatin, Mevinolin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H36O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
404.54
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
lovastatin
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O1[C@@H](C[C@H](CC1=O)O)CC[C@@H]2[C@H]3[C@H](C[C@H](C=C3C=C[C@@H]2C)C)OC(=O)[C@H](CC)C
InChI
1S/C24H36O5/c1-5-15(3)24(27)29-21-11-14(2)10-17-7-6-16(4)20(23(17)21)9-8-19-12-18(25)13-22(26)28-19/h6-7,10,14-16,18-21,23,25H,5,8-9,11-13H2,1-4H3/t14-,15-,16-,18+,19+,20-,21-,23-/m0/s1
InChIKey
PCZOHLXUXFIOCF-BXMDZJJMSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Lovastatin for peak identification EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chen-Huan Yu et al.
Carbohydrate polymers, 94(1), 56-62 (2013-04-03)
Two major fractions (RLP-1 and RLP-2) were obtained by purifying the crude polysaccharides extracted from a traditional Chinese herb Rosae Laevigatae Fructus. The average molecular weight of RLP-1 and RLP-2 was 21.5 kDa and 16.1 kDa, respectively. Monosaccharide analysis indicated
Kimberly A Hartwell et al.
Nature chemical biology, 9(12), 840-848 (2013-10-29)
Efforts to develop more effective therapies for acute leukemia may benefit from high-throughput screening systems that reflect the complex physiology of the disease, including leukemia stem cells (LSCs) and supportive interactions with the bone marrow microenvironment. The therapeutic targeting of
Cédric Le May et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 33(7), 1484-1493 (2013-04-06)
Transintestinal cholesterol excretion (TICE) is an alternate pathway to hepatobiliary secretion. Our study aimed at identifying molecular mechanisms of TICE. We studied TICE ex vivo in mouse and human intestinal explants, and in vivo after bile diversion and intestinal cannulation
D S Alejandro et al.
Journal of the American Society of Nephrology : JASN, 5(2), 153-160 (1994-08-01)
Acute renal failure can occur in cardiac transplant patients for a variety of reasons. A case of a patient who developed acute renal failure secondarily to drug-induced rhabdomyolysis is reported. The literature regarding acute renal failure and lovastatin and other
Keith G Tolman
The American journal of cardiology, 89(12), 1374-1380 (2002-06-14)
The cholesterol-lowering agents, known as statins, have been in use for 15 years and are among the most commonly prescribed drugs. Animal studies and premarketing clinical trials have given signals of hepatotoxicity, primarily minor elevations in serum alanine aminotransferase enzyme