1286424
USP
Frovatriptan-verwandte Verbindung A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
(R)-3-Amino-2,3,4,9-tetrahydro-1H-carbazol-6-carboxamid, (R)-3-Amino-6-carboxamido-1,2,3,4-tetrahydrocarbazol
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
frovatriptan
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)