Merck
MABS1304
Sigma-Aldrich
Anti-ATP-Synthase-Untereinheit-β-Antikörper, Klon 11/21-7-A8
clone 11/21-7-A8, from mouse
Synonym(e):
ATP synthase subunit beta, mitochondrial, ATP Synthase subunit β, beta-F1-ATPase
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
11/21-7-A8, monoclonal
Speziesreaktivität
human, mouse, rat
Methode(n)
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... ATP5B(506)
Allgemeine Beschreibung
Die mitochondriale ATP-Synthase-Untereinheit beta (EC 3.6.3.14; UniProt: P06576; auch bezeichnet als ATP-Synthase-H+-transportierendes mitochondriales F1-Komplex-Beta-Polypeptid, Beta-F1-ATPase, Epididymis-sezernierendes Protein Li 271, mitochondriale ATP-Synthase-Beta-Untereinheit und mitochondriale Synthase-Beta-Untereinheit) wird beim Menschen vom Gen ATP5B (Gen-ID: 506; auch bezeichnet als ATPMB, ATPSB, HEL-S-271) kodiert. Die mitochondriale ATP-Synthase bildet in Gegenwart eines Protonengradienten, der durch Elektronentransportkomplexe erzeugt wird, ATP aus ADP. Diese ATPase enthält zwei strukturelle Domänen, die über einen zentralen Stiel und einen peripheren Stiel miteinander verbunden sind: den F1-haltigen extramembranösen katalytischen Kern und den F0-haltigen Membranprotonenkanal. Die Untereinheiten Alpha und Beta bilden den katalytischen Code in F1. Die Tumorentwicklung erfordert die Auswahl von Krebszellen mit reprimierter Biogenese und funktioneller Mitochondrien-Aktivität. Sowohl der Quotient von Beta-F1-ATPase/GAPDH als auch der Quotient von Beta-F1-ATPase/Hsp60 sind in Tumoren signifikant niedriger als in den entsprechenden normalen Geweben. Studien, die zur humanen Kolonkarzinom-Zelllinie HCT116 durchgeführt wurden, belegen die Beteiligung von AMPK (AMP-aktivierte Proteinkinase) und GCN2 (General Control Non-derepressible 2; eIF2α-Kinase) am Beginn der Kolonkarzinom-Progression, wobei AMPK die Synthese von Beta-F1-ATPase reprimiert und die anormale Bioenergetik der Mitochondrien fördert.
Immunogen
His-markiertes rekombinantes Protein, das der humanen ATP-Synthase-Untereinheit β entspricht.
Anwendung
Dieser Anti-ATP-Synthase-Untereinheit-β-Antikörper (Klon 11/21-7-A8) wurde für die Verwendung in Western Blotting, Immunzytochemie, ELISA und Dot Blot zum Nachweis der ATP-Synthase-Untereinheit β validiert.
Forschungskategorie
Signalgebung
Forschungsunterkategorie
Entwicklungssignalübertragung
Immunzytochemische Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde mittels Immunfärbung das mitochondriale tubuläre Netzwerk in humanen Hs578T­Brustkrebszellen nachgewiesen (Acebo, P., et al (2009). Transl Oncol. 2(3):138–145).
ELISA-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde das His-markierte humane rekombinante Full-Length-Protein ATP-Synthase Untereinheit β (Beta-F1-ATPase) mittels direkten ELISAs nachgewiesen (Acebo, P., et al. (2009). Transl Oncol. 2(3):138–145)
Dot-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde die ATP-Synthase-Untereinheit β (Beta-F1-ATPase) mittels Dot Blot unter Verwendung des His-markierten humanen rekombinanten Full-Length-Proteins Beta-F1-ATPase oder des HepG2-Lysats nachgewiesen (Acebo, P., et al. (2009). Transl Oncol. 2(3):138-145).
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde die ATP-Synthase-Untereinheit β (Beta-F1-ATPase) in humanen Hepatom-HepG2-Zellen, murinen Hepatom-HEPA-1–6-Zellen und normalen Rattenleber-C9-Epithelzellen (Klon 9) nachgewiesen.
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde die Expression der ATP-Synthase-Untereinheit β (Beta-F1-ATPase) in verschiedenen Geweben von Krebspatienten nachgewiesen (Acebo, P., et al. (2009). Transl Oncol. 2(3):138-145).
Western-Blot-Analyse: Mit einer repräsentativen Charge wurde die Downregulierung der ATP-Synthase-Untereinheit β (Beta-F1-ATPase)-bei humanen HCT116-Kolonkrebszellen als Reaktion auf die Aktivierung des AMPK-Signalwegs bei einer Oligomycin- oder AICAR-Behandlung nachgewiesen (Martinez-Reyes, J., et al. (2012). Biochem J. 444(2):249–259).
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in HepG2-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: Mit 0,5 µg/ml dieses Antikörpers wurde die ATP-Synthase-Untereinheit β in 10 µg HepG2-Zelllysat nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~56 kDa gemessen
Physikalische Form
Aufgereinigter monoklonaler Maus-IgG1κ-Antikörper in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin (pH-Wert 7,4), 150 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die Konzentration entnehmen Sie bitte dem chargenspezifischen Datenblatt.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Not finding the right product?  
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ljubava D Zorova et al.
International journal of molecular sciences, 23(13) (2022-07-10)
Extracellular vesicles (EV) derived from stem cells have become an effective complement to the use in cell therapy of stem cells themselves, which has led to an explosion of research into the mechanisms of vesicle formation and their action. There
Alessandra Tempio et al.
International journal of molecular sciences, 21(24) (2020-12-23)
Mitochondria in neurons contribute to energy supply, the regulation of synaptic transmission, Ca2+ homeostasis, neuronal excitability, and stress adaptation. In recent years, several studies have highlighted that the neurotransmitter serotonin (5-HT) plays an important role in mitochondrial biogenesis in cortical
Haihui Pan et al.
The Journal of biological chemistry, 299(11), 105259-105259 (2023-09-18)
The four-subunit negative elongation factor (NELF) complex mediates RNA polymerase II (Pol II) pausing at promoter-proximal regions. Ablation of individual NELF subunits destabilizes the NELF complex and causes cell lethality, leading to the prevailing concept that NELF-mediated Pol II pausing