1269618
USP
Fenofibrat-verwandte Verbindung B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
2-[4-(4-Chlorbenzoyl)phenoxy]-2-Methylpropionsäure, Fenofibrinsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
fenofibrate
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
O=C(C1=CC=C(OC(C)(C)C(O)=O)C=C1)C2=CC=C(Cl)C=C2
InChI
1S/C17H15ClO4/c1-17(2,16(20)21)22-14-9-5-12(6-10-14)15(19)11-3-7-13(18)8-4-11/h3-10H,1-2H3,(H,20,21)
InChIKey
MQOBSOSZFYZQOK-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... PPARA(5465)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Fenofibrate
- Fenofibrate Capsules
- Fenofibrate Tablets
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3