Fortfahren mit
C6012
Cholesta-3,5-dien
≥93% (HPLC)
Synonym(e):
Δ3,5-Cholestadiene, Cholesterilene
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 268.00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 826.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H44
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
368.64
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
212-021-4
MDL number:
CHF 268.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
natural (organic)
Quality Segment
assay
≥93% (HPLC)
form
powder
mp
78-80 °C (lit.)
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C=CCC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H44/c1-19(2)9-8-10-20(3)23-14-15-24-22-13-12-21-11-6-7-17-26(21,4)25(22)16-18-27(23,24)5/h6,11-12,19-20,22-25H,7-10,13-18H2,1-5H3/t20-,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI key
RLHIRZFWJBOHHD-HKQCOZBKSA-N
Application
Cholesta-3,5-dien wurde als Standard in der HPLC zur Qualitätsanalyse verschiedener Arten von Olivenöl und essbaren Fetten verwendet.
Biochem/physiol Actions
Cholesta-3,5-dien ist ein Oxysterol – ein durch Autooxidation gebildetes Cholesterinderivat. Oxysterole sind nicht-genomische Regulatoren der Cholesterinhomöostase.[1] Zu den biologischen Wirkungen gehören die Proteinprenylierung, Apoptose, Modulation des Sphingolipidmetabolismus und Thrombozytenaggregation.[2] Oxysterole binden an X-Rezeptoren der Leber, modulieren den Cholesterin-Efflux und verringern die Aufnahme von Cholesterin durch die Zellen.[1]
Preparation Note
Cholesta-3,5-dien ergibt eine klare, farblose Lösung in Chloroform bei 50 mg/mL.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T751730800C4151
biological source
natural (organic)
biological source
-
biological source
synthetic
biological source
natural (organic)
assay
≥93% (HPLC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98%
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
mp
78-80 °C (lit.)
mp
-
mp
148-152 °C (lit.)
mp
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)