C8960
Koffein
BioXtra
Synonym(e):
1,3,7-Trimethylxanthin
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
BioXtra
Qualitätsniveau
Form
powder
Verunreinigungen
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
Glührückstand
≤0.1%
mp (Schmelzpunkt)
234-236.5 °C (lit.)
Löslichkeit
chloroform: 0.5 M, clear, colorless
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.05%
Kationenspuren
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.001%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
SMILES String
CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
InChIKey
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... ADORA1(134) , ADORA2A(135) , ADORA2B(136) , ADORA3(140) , PDE4B(5142)
mouse ... Adora2b(11541)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369)
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)