1083303
USP
tert-Butylmethylether
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
MTBE, Methyl-tert.-butylether
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Dampfdichte
3.1 (vs air)
Selbstzündungstemp.
705 °F
Expl.-Gr.
15.1 %
Hersteller/Markenname
USP
Brechungsindex
n20/D 1.369 (lit.)
bp
55-56 °C (lit.)
Dichte
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
InChIKey
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable