Merck
B1215000
Butylhydroxytoluol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
2,6-Di-tert-butyl-4-Methylphenol, 2,6-Di-tert-butyl-p-Kresol, BHT, Butylhydroxytoluol, Butyliertes Hydroxytoluol, DBPC
About This Item
Lineare Formel:
[(CH3)3C]2C6H2(CH3)OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.35
Beilstein:
1911640
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
pharmaceutical primary standard
Dampfdichte
7.6 (vs air)
Dampfdruck
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Selbstzündungstemp.
878 °F
Hersteller/Markenname
EDQM
bp
265 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
69-73 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1cc(c(O)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C15H24O/c1-10-8-11(14(2,3)4)13(16)12(9-10)15(5,6)7/h8-9,16H,1-7H3
InChIKey
NLZUEZXRPGMBCV-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
260.6 °F - open cup
Flammpunkt (°C)
127 °C - open cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Graziana Difonzo et al.
Foods (Basel, Switzerland), 8(4) (2019-04-26)
The shelf-life extension implicates the reduction of food waste. Plant polyphenols can have a crucial role in the shelf-life extension of foods. Olive leaf extract (OLE) is rich in phenolic compounds such as oleuropein, which is well-known for its antioxidant
Agnieszka Białek et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 9(3) (2020-03-21)
The aim of this study was to present overall lipid profile of organisms with ongoing neoplastic process and applied diet supplementation with pomegranate seed oil (PSO) and bitter melon extract (BME). The following were quantified in serum and cancerous tissues
Adam Dąbrowski et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 9(2) (2020-02-27)
Oxidative stress underlies the pathomechanisms of toxic action of cadmium (Cd), including its damaging impact on the oral cavity. This study investigated whether the administration of an extract from Aronia melanocarpa L. berries (AME), characterized by their strong antioxidative potential
Hiroaki Gotoh et al.
Science advances, 4(10), eaat7629-eaat7629 (2018-10-20)
An elastomer is a three-dimensional network with a cross-linked polymer chain that undergoes large deformation with a small external force and returns to its original state when the external force is removed. Because of this hyperelasticity, elastomers are regarded as
Mateusz Maciejczyk et al.
Nutrients, 10(10) (2018-10-20)
A high-sucrose diet (HSD) is widely known for its cariogenic effects and promotion of obesity, insulin resistance, type 2 diabetes, and cancer. However, the impact of the HSD diet on the salivary gland function as well as the level of