Wichtige Dokumente
1036948
USP
o-Anisaldehyd
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
2-Methoxybenzaldehyd, o-Anisaldehyd, Salicylaldehydmethylether
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
mepyramine, anisaldehyde
Hersteller/Markenname
USP
bp
238 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
34-40 °C (lit.)
Dichte
1.127 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H]C(=O)c1ccccc1OC
InChI
1S/C8H8O2/c1-10-8-5-3-2-4-7(8)6-9/h2-6H,1H3
InChIKey
PKZJLOCLABXVMC-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
244.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
118 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)