Y0000679
Mepyramin Unreinheit A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
2-(4-Methoxybenzylamino)-pyridin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
pyrilamine, mepyramine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N(Cc2ccc(cc2)OC)c1ncccc1
InChI
1S/C13H14N2O/c1-16-12-7-5-11(6-8-12)10-15-13-4-2-3-9-14-13/h2-9H,10H2,1H3,(H,14,15)
InChIKey
SMJGJENXFSWIMQ-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)