Wichtige Dokumente
Y0002379
Calcium-L-ascorbat Dihydrat
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
L(+)-Ascorbinsäure Calciumsalz Dihydrat, Vitamin C Calciumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
calcium ascorbate
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
166 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H]O[H].[H]O[H].OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O[Ca]OC2=C(O)C(=O)O[C@@H]2[C@@H](O)CO
InChI
1S/2C6H8O6.Ca.2H2O/c2*7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5;;;/h2*2,5,7-10H,1H2;;2*1H2/q;;+2;;/p-2/t2*2-,5+;;;/m00.../s1
InChIKey
RGJHWLDSRIHFKY-FWCDDDAWSA-L
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)