1086356
USP
Calciumascorbat
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
Calcium-L-ascorbat Dihydrat, L(+)-Ascorbinsäure Calciumsalz Dihydrat, Vitamin C Calciumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
calcium ascorbate
Hersteller/Markenname
USP
mp (Schmelzpunkt)
166 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
[H]O[H].[H]O[H].OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O[Ca]OC2=C(O)C(=O)O[C@@H]2[C@@H](O)CO
InChI
1S/2C6H8O6.Ca.2H2O/c2*7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5;;;/h2*2,5,7-10H,1H2;;2*1H2/q;;+2;;/p-2/t2*2-,5+;;;/m00.../s1
InChIKey
RGJHWLDSRIHFKY-FWCDDDAWSA-L
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable