Wichtige Dokumente
Y0002288
Chelerythrinchlorid
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Toddalinchlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
chelerythrine
Hersteller/Markenname
EDQM
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
Cl.COc1ccc2-c3ccc4cc5OCOc5cc4c3[N](C)=Cc2c1OC
InChI
1S/C21H18NO4.ClH/c1-22-10-16-13(6-7-17(23-2)21(16)24-3)14-5-4-12-8-18-19(26-11-25-18)9-15(12)20(14)22;/h4-10H,11H2,1-3H3;1H
InChIKey
SUPBMPBJXZDANZ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)