220285
Chelerythrinchlorid
Naturally-occurring alkaloid.
Synonym(e):
Chelerythrinchlorid
Größe auswählen
CHF 152.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 152.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Beschreibung
Merck USA index - 14, 2051
Qualitätsniveau
Assay
≥97% (HPLC)
Form
solid
Wirksamkeit
660 nM IC50
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
light yellow to yellow
Löslichkeit
water: 1 mg/mL
DMSO: 10 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Cl-].[n+]1(c2c(c5c(c1)c(c(cc5)OC)OC)ccc3c2cc4c(c3)OCO4)C
InChI
1S/C21H18NO4.ClH/c1-22-10-16-13(6-7-17(23-2)21(16)24-3)14-5-4-12-8-18-19(26-11-25-18)9-15(12)20(14)22;/h4-10H,11H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
WEEFNMFMNMASJY-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
PKC
Warnhinweis
Angaben zur Herstellung
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Jarvis, W.D., et al. 1994. Cancer Res.54, 1707.
Barg, J., et al. 1992. J. Neurochem.59, 1145.
Herbert, J.M., et al. 1990. Biochem. Biophys. Res. Commun.172, 993.
Ko, F., et al. 1990. Biochim. Biophys. Acta1052, 360.
Walterova, D., et al. J. Med. Chem.24, 1100.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable