Y0002088
Chlorprothixen für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Chlorprothixen, (3Z)- 3-(2-Chlor-9H-thioxanthen-9-yliden)-N,N-dimethyl-1-propanamin
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
chlorprothixene
Hersteller/Markenname
EDQM
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
S1c2c(cc(cc2)Cl)\C(=C/CCN(C)C)\c3c1cccc3
InChI
1S/C18H18ClNS/c1-20(2)11-5-7-14-15-6-3-4-8-17(15)21-18-10-9-13(19)12-16(14)18/h3-4,6-10,12H,5,11H2,1-2H3/b14-7-
InChIKey
WSPOMRSOLSGNFJ-AUWJEWJLSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)