Merck
C1915000
Chlorprothixen -hydrochlorid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
2-Chlor-9-(3-dimethylaminopropyliden)-thioxanthen -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C18H18ClNS · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
352.32
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Chlorprothixen -hydrochlorid, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
InChI
1S/C18H18ClNS.ClH/c1-20(2)11-5-7-14-15-6-3-4-8-17(15)21-18-10-9-13(19)12-16(14)18;/h3-4,6-10,12H,5,11H2,1-2H3;1H/b14-7-;
SMILES string
Cl.CN(C)CC\C=C1\c2ccccc2Sc3ccc(Cl)cc13
InChI key
YWKRLOSRDGPEJR-KIUKIJHYSA-N
grade
pharmaceutical primary standard
API family
chlorprothixene
manufacturer/tradename
EDQM
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
Gene Information
Suchen Sie nach ähnlichen Produkten? Aufrufen Leitfaden zum Produktvergleich
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
C1900000Y0000064P3390000
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
EDQM
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
chlorprothixene
API family
chlorpromazine
API family
flupentixol
API family
promazine
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Application
Chlorprothixene hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Packaging
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Ähnliches Produkt
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Varun Chokshi et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 39(20), 3897-3905 (2019-03-15)
It is well established across many species that neurons in the primary visual cortex (V1) display preference for visual input from one eye or the other, which is termed ocular dominance (OD). In rodents, V1 neurons exhibit a strong bias
Cheryl C Y Loh et al.
PloS one, 9(10), e110800-e110800 (2014-10-25)
Chloroquine was a cheap, extremely effective drug against Plasmodium falciparum until resistance arose. One approach to reversing resistance is the inhibition of chloroquine efflux from its site of action, the parasite digestive vacuole. Chloroquine accumulation studies have traditionally relied on