Everolimus is soluble in chloroform, methanol, DMSO (100 mg/ml), water (<1 mg/ml at 25°C), and ethanol (100 mg/ml).
Wichtige Dokumente
Y0002063
Everolimus für die Identifizierung von Unreinheit C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Everolimus, 42-O-(2-Hydroxyethyl)-rapamycin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
everolimus
Hersteller/Markenname
EDQM
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=C(C([C@@]1(O)[C@H](C)CC[C@](C[C@H](OC)/C(C)=C/C=C/C=C/[C@@H](C)C[C@@H](C)C2=O)([H])O1)=O)N3[C@H](C(O[C@@]([C@@H](C[C@@]4([H])C[C@@H](OC)[C@H](OCCO)CC4)C)([H])CC([C@H](C)/C=C(C)/[C@@H](O)[C@H]2OC)=O)=O)CCCC3
InChI
1S/C53H83NO14/c1-32-16-12-11-13-17-33(2)44(63-8)30-40-21-19-38(7)53(62,68-40)50(59)51(60)54-23-15-14-18-41(54)52(61)67-45(35(4)28-39-20-22-43(66-25-24-55)46(29-39)64-9)31-42(56)34(3)27-37(6)48(58)49(65-10)47(57)36(5)26-32/h11-13,16-17,27,32,34-36,38-41,43-46,48-49,55,58,62H,14-15,18-26,28-31H2,1-10H3/b13-11+,16-12+,33-17+,37-27+/t32-,34-,35-,36-,38-,39+,40+,41+,43-,44+,45+,46-,48-,49+,53-/m1/s1
InChIKey
HKVAMNSJSFKALM-GKUWKFKPSA-N
Angaben zum Gen
human ... FKBP1A(2280)
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
Zielorgane
Kidney,Testes
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
-
What is the solubility of the product Everolimus for impurity C identification (Y0002063)?