Wichtige Dokumente
PHR1540
Letrozol
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Letrozol, 4,4′-(1H-1,2,4-Triazol-1-ylmethylen)-bisbenzonitril
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. Y0000685
traceable to USP 1356971
API-Familie
letrozole
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 1 g
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
N#CC(C=C1)=CC=C1C(N2C=NC=N2)C3=CC=C(C#N)C=C3
InChI
1S/C17H11N5/c18-9-13-1-5-15(6-2-13)17(22-12-20-11-21-22)16-7-3-14(10-19)4-8-16/h1-8,11-12,17H
InChIKey
HPJKCIUCZWXJDR-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... CYP19A1(1588)
Allgemeine Beschreibung
Letrozole is used for the treatment of breast cancer in hormone-dependent postmenopausal patients. The drug works by blocking the synthesis of estrogen, a causative agent for cancer.[1]
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)