Fortfahren mit
B0385
Beclomethason
≥99%, anti-inflammatory agent, powder
Synonym(e):
9α-Chloro-11β,17α,21-trihydroxy-16β-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione, 9α-Chloro-16β-methyl-1,4-pregnadiene-11β,17α,21-triol-3,20-dione
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 236.00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 497.00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1’360.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H29ClO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
408.92
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
224-585-9
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
powder
CHF 236.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Beclomethason, ≥99%
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
originator
GlaxoSmithKline
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]12C[C@@H](C)[C@@](O)(C(=O)CO)[C@]1(C)C[C@@H](O)[C@@]3(Cl)[C@]2([H])CCC4=CC(=O)C=C[C@@]34C
InChI
1S/C22H29ClO5/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-19(13,2)21(15,23)17(26)10-20(16,3)22(12,28)18(27)11-24/h6-7,9,12,15-17,24,26,28H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12?,15?,16?,17?,19?,20?,21-,22?/m0/s1
InChI key
NBMKJKDGKREAPL-WOOYFSPWSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
Application
Beclomethasone has been used in MS−MS (mass spectrometry) methods for the analysis of β-agonists, corticosteroids, chloramphenicol and penicillins. It has also been used to find the differential response of glucocorticoids in larval regeneration model.
Biochem/physiol Actions
Beclomethasone is an anti-inflammatory glucocorticoid.
It helps to decrease airway hyperresponsiveness. It also helps to regulate symptoms of asthma.
Features and Benefits
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B0515B7005D1756
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥99%
assay
-
assay
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
originator
GlaxoSmithKline
originator
Schering Plough
originator
-
originator
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
Gene Information
-
Gene Information
human ... ABCB1(5243), CYP3A4(1576), IL4(3565), IL5(3567), NR3C1(2908)
mouse ... Abcb1a(18671), Abcb1b(18669), Ifng(15978), Nos2(18126), Tnf(21926)
rat ... Ar(24208), Nr3c1(24413), Tnf(24835)
Gene Information
human ... ABCB1(5243), CYP3A4(1576), IL4(3565), IL5(3567), NR3C1(2908)
mouse ... Abcb1a(18671), Abcb1b(18669), Ifng(15978), Nos2(18126), Ptgs2(19225), Tnf(21926)
rat ... Ar(24208), Nr3c1(24413), Tnf(24835)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Beclomethason
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)